(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC300960-10G PC300960-5G PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA 8000 NOK
APOSPC300960-10G APOSPC300960-5G APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00452550
CAS-nummer: 1421751-34-9