6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC300987-1G PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA 7625 NOK
APOSPC300987-1G APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrF₃N₂O₂
MW: 309,039 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19687630
CAS-nummer: 1121051-31-7