5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC300989-1G PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA 23125 NOK
APOSPC300989-1G APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₈F₃N₃O₂
MW: 259,185 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04110840
CAS-nummer: 685120-14-3