3,5-Difluorophenyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
PC301027-1G PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA 2450 NOK
APOSPC301027-1G APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD25977412
CAS-nummer: 315690-94-9