8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 6425 NOK
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
MW: 305,076 g/mol
Smeltepunkt: 209…210 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2514941-98-9