6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC301048-1G PC301048-250MG
APOSPC301048-1GEA 6425 NOK
APOSPC301048-1G APOSPC301048-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
MW: 305,076 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2451256-46-3