8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC301050-1G PC301050-250MG
APOSPC301050-1GEA 6425 NOK
APOSPC301050-1G APOSPC301050-250MG
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrClF₂N₂O₂
MW: 325,494 g/mol
Smeltepunkt: 205…207 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2514942-12-0