2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 1300 NOK
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02063025
CAS-nummer: 288154-93-8