2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302027-1G PC302027-5G
APOSPC302027-1GEA 1300 NOK
APOSPC302027-1G APOSPC302027-5G
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06205468
CAS-nummer: 773130-21-5