3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302056-1G PC302056-5G
APOSPC302056-1GEA 715 NOK
APOSPC302056-1G APOSPC302056-5G
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06205749
CAS-nummer: 773132-32-4