4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 1000 NOK
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03002834
CAS-nummer: 152152-18-6