2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 860 NOK
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₅F₇O
MW: 262,124 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09258672
CAS-nummer: 1017778-42-5