3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 3050 NOK
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅ClF₄O
MW: 228,571 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23795328
CAS-nummer: 1431329-79-1