4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 2150 NOK
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅ClF₄O
MW: 228,571 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23795333
CAS-nummer: 1431329-65-5