5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 860 NOK
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660295
CAS-nummer: 886502-81-4