2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302225-1G PC302225-5G
APOSPC302225-1GEA 930 NOK
APOSPC302225-1G APOSPC302225-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11849930
CAS-nummer: 124244-65-1