6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC302365-1G PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA 1250 NOK
APOSPC302365-1G APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368092
CAS-nummer: 183065-72-7