2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 NOK
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,581 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049315
CAS-nummer: 886500-21-6