4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 1775 NOK
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,581 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115839
CAS-nummer: 773872-13-2