2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 2150 NOK
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660229
CAS-nummer: 1260004-37-2