2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 5050 NOK
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
MW: 222,161 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115969
CAS-nummer: 886500-30-7