2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 2350 NOK
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,162 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06203094
CAS-nummer: 685126-89-0