3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 2175 NOK
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11519313
CAS-nummer: 1092460-65-5