4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 2225 NOK
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116046
CAS-nummer: 1039620-35-3