3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G PC3026-25G PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA 1700 NOK
APOSPC3026-1G APOSPC3026-25G APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301,286 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00797556
CAS-nummer: 205445-53-0