5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 1975 NOK
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06205343
CAS-nummer: 773129-47-8