2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
PC302658-5G PC302658-1G PC302658-25G
APOSPC302658-5GEA 2200 NOK
APOSPC302658-5G APOSPC302658-1G APOSPC302658-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115984
CAS-nummer: 886500-71-6