2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 1975 NOK
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115904
CAS-nummer: 886498-45-9