2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 3850 NOK
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115923
CAS-nummer: 79538-27-5