3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 2500 NOK
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09832289
CAS-nummer: 1017778-12-9