2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 4325 NOK
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06202823
CAS-nummer: 64977-30-6