Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA 430 NOK
APOSPC3029-1G APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207,201 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095203
CAS-nummer: 348-37-8