3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 3900 NOK
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660215
CAS-nummer: 886499-45-2