3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302940-10G PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA 3900 NOK
APOSPC302940-10G APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660332
CAS-nummer: 131782-51-9