3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 3900 NOK
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
MW: 230,208 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986833
CAS-nummer: 1706434-98-1