3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 2225 NOK
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,235 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986843
CAS-nummer: 1706435-04-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III