4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302968-10G PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA 3900 NOK
APOSPC302968-10G APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660347
CAS-nummer: 886761-72-4