4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 2350 NOK
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660248
CAS-nummer: 886500-89-6