4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC302982-10G PC302982-5G
APOSPC302982-10GEA 6800 NOK
APOSPC302982-10G APOSPC302982-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23795324
CAS-nummer: 1431329-58-6