4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC303088-5G PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA 2500 NOK
APOSPC303088-5G APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660266
CAS-nummer: 886501-71-9