3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303119-1G PC303119-5G
APOSPC303119-1GEA 2775 NOK
APOSPC303119-1G APOSPC303119-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₁₂H₁₄F₂O₃
MW: 244,235 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986844
CAS-nummer: 1706446-28-7