4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 3825 NOK
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986860
CAS-nummer: 1706436-25-0