4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 8750 NOK
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986835
CAS-nummer: 1706446-17-4