3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 6925 NOK
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₄F₂O₂
MW: 216,224 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27986841
CAS-nummer: 1706435-02-0