2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 6250 NOK
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28103359
CAS-nummer: 1824048-54-5