2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303156-1G PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA 6250 NOK
APOSPC303156-1G APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28054187
CAS-nummer: 1706457-94-4