3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 6425 NOK
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275,009 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28054192
CAS-nummer: 1706458-45-8