2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 7625 NOK
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28103363
CAS-nummer: 1824048-70-5