3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 6275 NOK
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O₂
MW: 261,025 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28054206
CAS-nummer: 1706458-54-9