3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303174-1G PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA 6275 NOK
APOSPC303174-1G APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O
MW: 245,026 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28103365
CAS-nummer: 1824048-31-8